Learn More
Nimodipine, MedChemExpress
Código de producto. 16488196
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
16488196 100 mg 100mg
16462076 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16488196 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0265
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Nimodipine (BAY-e 9736) is an orally active, well-tolerated and light-sensitive dihydropyridine calcium antagonist. Nimodipine can be used for the research of cerebrovascular disorders.
Nimodipine (BAY-e 9736) is an orally active, well-tolerated and light-sensitive dihydropyridine calcium antagonist. Nimodipine can be used for the research of cerebrovascular disorders.
Especificaciones
Chemical Name or Material Nimodipine
CAS 66085-59-4
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H26N2O7
Quantity 100 mg
Synonym BAY-e 9736
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (238.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCCOC
Molecular Weight (g/mol) 418.44
Formula Weight 418.44
Percent Purity 98.71%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.