Learn More
Nilotinib, TRC
Product Code. 30010083
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
500 mg
Unit Size:
25mg
500mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30010083 25 mg 25mg
30008696 5 mg 5mg
30008656 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30010083 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN46530025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 641571-10-0
Molecular Formula C28 H22 F3 N7 O
Molecular Weight (g/mol) 529.52
Synonym Benzamide, 4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide, 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-N-[5-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, 4-Methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-trifluoromethylphenyl]-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide, AMN 107, Nilotinib, Tasigna
IUPAC Name 4-methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]benzamide
SMILES Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)cc(c2)C(F)(F)F
Spécification
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37)
Formula Weight 529.1838
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Nilotinib
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.