Learn More
Nikethamide, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Nikethamide |
| CAS | 59-26-7 |
| Analyte or Component Names | Nikethamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C10 H14 N2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Nikethamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)c1cccnc1 |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?