missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals Biologicals™

Product Code. 30499685 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30499685 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. Afficher la politique du retour.
Code produit 30499685 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335614IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 Polyclonal antibody specifically detects Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 755
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias a7 nicotinic acetylcholine receptor, alpha 7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor, alpha-7 nicotinic cholinergic receptor subunit, cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7, cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 7, CHRNA7-2, NACHRA7, neuronal acetylcholine receptor protein, alpha-7 chain, neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-7
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 23-230 of human Nicotinic Acetylcholine R alpha 7/CHRNA7 (NP_001177384.1).,, Sequence:, ASPPSTPPWDPGHIPGASVRPAPGPVSLQGEFQRKLYKELVKNYNPLERPVANDSQPLTVYFSLSLLQIMDVDEKNQVLTTNIWLQMSWTDHYLQWNVSEYPGVKTVRFPDGQIWKPDILLYNSADERFDATFHTNVLVNSSGHCQYLPPGIFKSSCYIDVRWFPFDVQHCKLKFGSWSYGGWSLDLQMQEADISGYIPNGEWDLVGI
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1139
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.