Learn More
Nicorandil, 98+%
Code produit 15443579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15443579 250 mg 250mg
15433579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15443579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60879.MD
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A vasodilator that activates ATP-sensitive potassium channels | CAS: 65141-46-0 | C8H9N3O4 | 211.18 g/mol
A vasodilator that activates ATP-sensitive potassium channels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65141-46-0
Molecular Formula C8H9N3O4
Molecular Weight (g/mol) 211.18
MDL Number MFCD00186520
InChI Key LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin
PubChem CID 47528
ChEBI CHEBI:31905
IUPAC Name 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate
SMILES [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Melting Point 92°C to 93°C
Color White
Quantity 250 mg
Merck Index 14,6521
Formula Weight 211.17
Percent Purity ≥98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Nicorandil
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.