Specifications
Tekniske data
| Melting Point | 225.0°C to 230.0°C |
| Assay Percent Range | 97% min. (HPLC) |
| Quantity | 25 g |
| Solubility Information | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in ethanol, chloroform, ether |
| Formula Weight | 327.12 |
| Percent Purity | 97+% |
| Chemical Name or Material | Niclosamide |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Niclosamide
- Warning
- ACUTE AQUATIC Acute 1
- H400-Very toxic to aquatic life.
- P273-Avoid release to the environment.
- P391-Collect spillage.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contain: Niclosamide
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?