Beschreibung
TDRD3 Monoclonal specifically detects TDRD3 in Human samples. It is validated for ChIP Assay∣ELISA∣Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunoprecipitation∣Mass Spectrometry∣Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TDRD3 |
| Applications | ChIP Assay, ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Mass Spectrometry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RAB-C419 |
| Conjugate | Alexa Fluor 405 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | FLJ21007, tudor domain containing 3, tudor domain-containing protein 3 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained by recombinant antibody (rAb) phage display recognizing TDRD3 protein under non-denaturing conditions. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?