Learn More
Cole-Parmer™ Nickel/Stainless Steel Lab Spatulas
Product Code. 11705938 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Length (Metric):
16.51 cm
18.1 cm
20.32 cm
Conditionnement:
Pack of 3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11705938
Marque: Cole-Parmer™ 0636906
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Designed for precise sampling of powders or salts. Nickel/stainless steel spatulas come in a variety of end styles.
  • Nickel/SS Lab Spatulas
  • Available with a glazed or mirror finish
  • Easy to clean
  • Multiple sizes and tyles to fit a variety of laboratory needs
  • Pack of 3
Spécification
Quantity 3 Pk.
Product Type Laboratory Spatula
Length (English) 8 in.
Material Stainless Steel (304), Nickel
Length (Metric) 20.32 cm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis