Learn More
Nickel slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051962
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 25
Pack of 5
Código de producto. Quantity unitSize
11304408 1 Slug Each
11324408 5 Slugs Pack of 5
11314408 25 Slugs Pack of 25
3 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11304408
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 042329.QI
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-02-0
Molecular Formula Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
MDL Number MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Quantity 1 Slug
Odor Odorless
Weight ≈3.58g/slug
Form Slug
Percent Purity 99.98%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Nickel slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.