Learn More
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, Reagent Grade, Honeywell™
Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Packaging:
Poly bottle
Unit Size:
1kg
250g
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | 53°C |
| Color | Green |
| pH | 4 to 6 (at 20°C) |
| Physical Form | Crystalline |
| Quantity | 250 g |
| Linear Formula | NiSO4 · 6H2O |
| UN Number | UN3077 |
| Formula Weight | 262.85g/mol |
| Odor | Odorless |
| Packaging | Poly bottle |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering