Learn More
Nickel(II) Sulfate Heptahydrate, purum p.a; ≥99.0% (KT), Honeywell™
Product Code. 15666890 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Packaging:
Poly bottle
Unit Size:
1kg
250g
Product Code. 15666890
Brand: Honeywell Research Chemicals 72285250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Purum p.a., crystallized,≥99.0%
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10101-98-1
Molecular Formula H14NiO11S
Molecular Weight (g/mol) 280.85
MDL Number MFCD00149814
InChI Key OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii sulfate heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate, nickel 2+ sulfate heptahydrate, nickelous sulfate heptahydrate, unii-596idd57nr, sulfuric acid, nickel 2+ salt 1:1 , heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate nickel and nickel compounds, ni.so4.7h2o, ksc492q3n, nickel sulfate-water 1/7
PubChem CID 61474
ChEBI CHEBI:53504
IUPAC Name nickel(2+);sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Physical Form Crystalline
Quantity 250 g
Linear Formula NiSO4 · 7H2O
UN Number UN3077
Formula Weight 280.86g/mol
Percent Purity ≥99.0% (KT)
Packaging Poly bottle
Density 1.948g/mL at 25°C
Chemical Name or Material Nickel(II) sulfate heptahydrate
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.