Learn More
Nickel(II) oxide, black, Ni 76%, (contains Ni{2}O{3})
Code produit. 11334969
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. Quantity unitSize
11334969 1 kg 1kg
11324969 250 g 250g
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11334969
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 087302.A1
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Nickel(II) oxide is used in fuel cell electrodes, storage batteries, electronic circuit boards, electrical ceramics, and as a pigment for ceramics and glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-99-1
Molecular Formula NiO
Molecular Weight (g/mol) 74.69
MDL Number MFCD00011145
InChI Key GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC Name oxonickel
SMILES O=[Ni]
Spécification
Melting Point 1984°C
Color Black
Physical Form Powder
Quantity 1 kg
Merck Index 14,6512
Solubility Information Soluble in acids. Insoluble in water.
Formula Weight 74.71
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ni 76%, (contains Ni2O3)
Odor Odorless
Density 6.67 g/mL
Chemical Name or Material Nickel (II) oxide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.