Learn More
Nickel foil, 0.787mm (0.031in) thick, annealed, 99.5% (metals basis)
Codice prodotto. 11397777
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11397777
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 014193.GH
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-02-0
Molecular Formula Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
MDL Number MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Specifica
Quantity 100 x 100 mm
Odor Odorless
Weight ≈70g/100x100mm
Form Foil
Percent Purity 99.5%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Nickel foil, 0.787mm (0.031 in.) thick, Annealed
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato