Learn More
Nickel Electro™ Nickel Round Bottom Evaporating Basin
Product Code. 12747366 Shop All Nickel-Electro Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
50 mL
80 mL
90 mL
250 mL
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12747366
missing translation for 'mfr': Nickel Electro™ 717
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Innehåller
CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Kräver
BottomShape,Material,dimProductType
Evaporate solutions with a round bottom nickel evaporating dish. Nickel Electro™ Nickel Evaporating Basin with Spout comes in various capacities to accommodate the volume of solution.
  • Crevice free
  • Round bottom
  • Non magnetic
  • Includes pouring spout
  • 99.6% nickel content
  • Supplied in standard packs of 5
Crevice free, round bottom, pouring spout
Specifikationer
Bottom Shape Round
Capacity (Metric) 90 mL
Material Nickel
Shape Round
Type Evaporating Bowl
Includes Spout
Height (Metric) 40 mm
Diameter (Metric) 80 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.