Learn More
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids
Codice prodotto. 12787376 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Dimensione della confezione
12787376 90 mm Each
12747376 60 mm Each
12777376 85 mm Each
12737376 55 mm Each
12757376 70 mm Each
12767376 75 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12787376 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00 NOK
    236.72 NOK / Pack of 1
    Save 9.28 NOK
    3% Off
Estimated Shipment: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Nickel Electro™ Nickel 201 Dish Lids are made to resist corrosive enviroments, which make it useful for maintaining product purity.
  • 99.6% nickel purity
  • Crevice free
  • High thermal and electrical conductivities
  • Low gas content
  • Low vapor pressure
  • Ideal for lab crucibles that are capable of withstanding oxidizing furnace atmospheres up to 1100°C
Specifica
Material Nickel
Type Dish Lid
Diameter (Metric) 90 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.