Learn More
NGFR Monoclonal Antibody (OTI12E11), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
POA
Specifications
Antigen NGFR
Clone OTI12E11
Concentration 1 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
17527594
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Origene Technologies
TA812989S
30 μL
POA
30µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
17507594
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Origene Technologies
TA812989
100 μL
POA
100µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Description
Description
NGFR Monoclonal antibody specifically detects NGFR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Spécification
Spécification
NGFR
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
CD271; CD271 antigen; Gp80-LNGFR; LNGFR; low affinity nerve growth factor receptor; low affinity neurotrophin receptor p75NTR; LOW QUALITY PROTEIN: tumor necrosis factor receptor superfamily member 16; low-affinity nerve growth factor receptor; nerve growth factor receptor; nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16); nerve growth factor receptor, fast; NGF receptor; NGFR; NGR; p75; p-75; p75 ICD; p75 neurotrophin receptor; p75 ntr; p75(NTR); p75NGFR; p75NTR; RNNGFRR; TNFR superfamily, member 16; Tnfrsf16; TNR16; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 16
Full length human recombinant protein of human Ngfr (NP_002498) produced in HEK293T cell.
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Ngfr
OTI12E11
Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
P07174, P08138, Q9Z0W1
18053, 24596, 4804
IgG1
Protein A/G
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis