missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NeutraKine™ IL-23 p40 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A9H6, Proteintech

Product Code. 16850416 Shop All Proteintech Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
25 μg
Unit Size:
100µg
25µg
Product Code. Quantity unitSize
16850416 100 μg 100µg
16860416 25 μg 25µg
2 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16850416

Brand: Proteintech 690061IG100UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Mouse Monoclonal Antibody

The NeutraKine™ IL-23 p40 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NeutraKine™ IL-23 p40. This antibody recognizes human antigen. The NeutraKine™ IL-23 p40 antibody has been validated for the following applications: Neutralization, ELISA analysis.

Specifications

Antigen NeutraKine™ IL-23 p40
Applications Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 2A9H6
Conjugate Unconjugated
Host Species Mouse
Quantity 100 μg
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51561
Target Species Human
Isotype IgG1
Show More Show Less
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.