Läs mer
Neodymium, plasma standard solution, Specpure™ Nd 1000μg/mL
Produktkod. 11331469
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100mL
500mL
50mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11331469
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013882.AE
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL Number MFCD00011130
Specifikationer
Physical Form Liquid
Concentration Nd2O3 in 5% HNO3
UN Number UN3264
Quantity 100 mL
Grade Specpure
Chemical Name or Material Neodymium plasma standard solution, Nd 1000μg/mL
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.