Learn More
Neodymium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (REO)
Product Code. 11400390
Click to view available options
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
missing translation for 'unitSize'
25mm
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11400390
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 013964.FI
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144.24 g/mol
Neodymium applications include lasers, glass coloring and tinting, dielectrics and, most importantly, as the fundamental basis for neodymium-iron-boron (Nd2Fe14B) permanent magnets. It is also used in CRT displays to enhance contrast between reds and greens. It is highly valued in glass manufacturing for its attractive purple coloring to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-00-8
Molecular Formula Nd
Molecular Weight (g/mol) 144.24
MDL Number MFCD00011130
InChI Key QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC Name neodymium
SMILES [Nd]
Spezifikation
Quantity 50 x 50 mm
Odor Odorless
Packaging Mylar under Argon
Weight ≈0.43g/25x25mm
Form Foil
UN Number UN3178
Solubility Information Reacts with water.
Percent Purity 99.9%
Assay (REO)
Chemical Name or Material Neodymium foil, 0.1mm (0.004 in.) thick
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt