Learn More
NELFB Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16418-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16846034
  • 1710.33 NOK / 20µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The NELFB antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human NELFB. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The NELFB antibody has been validated for the following applications: IF, IP, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
NELFB
Polyclonal
Unconjugated
20 μL
25920
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, ELISA
200 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt