Learn More
Invitrogen™ Nectin 2 Monoclonal Antibody (9D10G7E12), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
2555.00 NOK - 4480.00 NOK
Specifikationer
Antigen Nectin 2
Clone 9D10G7E12
Concentration 1 mg/mL
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17739873
Visa dokument
Invitrogen™
MA543525
50 μL
2555.00 NOK
50µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
17789513
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Invitrogen™
MA542963
100 μL
4480.00 NOK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
Specificity: Human CD112/Nectin2
This gene encodes a single-pass type I membrane glycoprotein with two Ig-like C2-type domains and an Ig-like V-type domain. This protein is one of the plasma membrane components of adherens junctions. It also serves as an entry for certain mutant strains of herpes simplex virus and pseudorabies virus, and it is involved in cell to cell spreading of these viruses. Variations in this gene have been associated with differences in the severity of multiple sclerosis. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
Specifikationer
Specifikationer
Nectin 2
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative
AI325026; AI987993; CD112; herpes virus entry mediator B; Herpesvirus entry mediator B; herpesvirus entry protein B; hveB; mHveB; MPH; Murine herpes virus entry protein B; murine herpesvirus entry protein B; nectin cell adhesion molecule 2; Nectin2; Nectin-2; Poliovirus receptor homolog; poliovirus receptor related 2; poliovirus receptor-like 2; poliovirus receptor-related 2; poliovirus receptor-related 2 (herpesvirus entry mediator B); poliovirus receptor-related protein 2; poliovirus sensitivity; PRR2; Pvr; Pvrl2; PVRR2; Pvs
NECTIN2
IgG1
Protein A
Antibody
9D10G7E12
ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
Q92692
5819
Human full-length cell-derived rhCD112.
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
NECTIN2
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.