Learn More
NDUFA9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 29621-1-AP-20UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17629676
  • 1710.33 NOK / 20µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
NDUFA9 Polyclonal antibody apecifically detetects NDUFA9 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA.
Specifica
Specifica
NDUFA9
Polyclonal
Unconjugated
BC009311
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human, Mouse, Rat
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
550 μg/mL
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
NDUFA9
NDUFA9 fusion protein Ag31222
20 μL
4704
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato