Learn More
NDUFA4L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7208074 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150µL
20µL
Artikelnummer. Quantity unitSize
16896114 20 μL 20µL
16886114 150 μL 150µL
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16896114
Marke: Proteintech 164801AP20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
NDUFA4L2 is a protein coding gene.
Spezifikation
Antigen NDUFA4L2
Applications Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 0.13 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene NDUFA4L2
Gene Accession No. Q9NRX3
Gene Alias NDUFA4L2, NUOMS
Gene Symbols Ndufa4l2
Host Species Rabbit
Immunogen NDUFA4L2 Fusion Protein Ag9600
Purification Method Antigen Affinity Chromatography
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 100362331, 407790, 56901
Target Species Rat, Human, Mouse
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen