Learn More
NDC80 Antibody (SR2187), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-21773-100ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18694334
  • 4050.00 NOK / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
NDC80 Monoclonal antibody specifically detects NDC80 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
NDC80
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunoprecipitation
SR2187
Western Blot 1:1000-1:5000, Immunoprecipitation 1:50
HEC1KNTC2, HECRetinoblastoma-associated protein HEC, Highly expressed in cancer protein, highly expressed in cancer, rich in leucine heptad repeats, highly expressed in cancer, rich in leucine heptad repeats (yeast), hsHec1, hsNDC80, kinetochore associated 2, Kinetochore protein Hec1, kinetochore protein NDC80 homolog, Kinetochore-associated protein 2, NDC80 homolog, kinetochore complex component (S. cerevisiae), TID3
A synthesized peptide derived from human NDC80 (Uniprot #: O14777)
100 μg
Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Mitotic Regulators, modENCODE Antibodies, Stem Cell Markers
10403
Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado