Learn More
Abeba™ Nature 4086 Shoes
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Velours
- Blue
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Leather coated cork footbed
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- 2 adjustable instep straps
- Buckle fastening
- Metal-free
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Blue |
| Footbed Material | Cork |
| Material | Velour |
| Size | 37 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Rubber |
| Style | 4086 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?