Learn More
Abeba™ Nature 4050 Shoes
Product Code. p-7147664
Click to view available options
Size:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Product Code. 15631348
Brand: Abeba™ 4050/34
Only null left
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Leather covered cork footbed is ESD dissipative.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Smooth leather, perforated
  • White
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Leather coated cork footbed
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Adjustable instep area
  • Buckle fastening
Especificaciones
Certifications/Compliance CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Color White
Footbed Material Cork
Material Leather
Size 34
Sole Features Slip-resistant
Sole Material Rubber
Style 4050
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado