Learn More
Fisherbrand™ Gel Loading Pipet Tips
Product Code. 11532343 Shop All Fisherbrand Products
Encompass
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11532343
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Offers secure, low-force fit with accurate delivery. Fisherbrand™ Gel Loading Pipet Tips are certified and natural in color.
  • For use with ErgoOne™, Gilson™, Biohit™, Eppendorf™, Nichiryo™, Oxford-Benchmate™ and StarPet™ systems
  • Length of 56.62mm
  • Orifice outer diameter of 0.58mm, inner diameter of 0.30mm
  • Manufactured from natural polypropylene
Spécification
Volume (Metric) 0.1 to 10 μL
Color Natural
Tip Style Gel Loading
For Use With (Equipment) Eppendorf, Nichiryo, Oxford
Material Polypropylene
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis