Learn More
Thermo Scientific™ National Target LoVial™ Crimp-Top Vials—Wide-Opening 2mL, 12 x 32mm
Product Code. 12490058
Click to view available options
Type:
Kimshield Deactivated Amber Glass I-D Vial
Kimshield Deactivated Clear Glass I-D Vial
Volume (Metric):
2 mL
2.5 mL
Volume (Metric) Working:
1.5 mL
1.8 mL
2.3 mL
Packungsgröße:
Pack of 100
Pack of 1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12490058
Marke: Thermo Scientific™ C4011K1W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thermo Scientific™ National Target LoVial Crimp-Top Vials are designed with a wide-opening for easier filling.
Thermo Scientific™ National Target LoVial Crimp-Top Vials are designed with a wide-opening for easier filling.
  • Fit most autosamplers that accommodate the 12 × 32mm vial format
  • Borosilicate clear glass Type 1, Class A or 51A amber glass
  • Uniformly flat bottom for security with inserts
  • I-D™ vials feature write-on patch with graduations
  • Target Colorband™ crimp top vials feature color-coded graduations and patch
  • Vials with an 11mm crimp finish require aluminum seal closures
  • Crimp/snap vials can be used with either 11mm aluminum seals or Snap-It™ Snap Caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description 2mL Clear Glass I-D Vial, Kimshield™ Deactivated
Volume (Metric) 2 mL
Volume (Metric) Working 1.8 mL
Type Kimshield Deactivated Clear Glass I-D Vial
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt