Learn More
R&D Systems™ Nasal Cavity Olfactory Neuroblastoma Tissue Slides - Paraffin
Shop All Bio Techne ProductsDescription
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Specifications
Specifications
| Cross Reactivity | Human |
| Type | Nasal Cavity Olfactory Neuroblastoma Tissue Slides |
| For Use With (Application) | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Regulatory Status | This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis. |
| Species | Human |
| Product Line | Novus |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?