Description
Nicotinic acid (NA; niacin) is converted by nicotinic acid phosphoribosyltransferase (NAPRT; EC 2.4.2.11) to NA mononucleotide (NaMN), which is then converted to NA adenine dinucleotide (NaAD), and finally to nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), which serves as a coenzyme in cellular redox reactions and is an essential component of a variety of processes in cellular metabolism including response to stress (Hara et al., 2007).
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | NAPRT1 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 5D8H10 |
| Concentration | 1.47 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | NAPRT |
| Gene Accession No. | Q6XQN6, Q8CC86 |
| Gene Alias | FHA HIT interacting protein, FHIP, NAPRT1, NAPRTase, PP3856 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?