Learn More
Beskrivelse
NAPA Polyclonal specifically detects NAPA in Human samples. It is validated for ELISA/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | NAPA |
| Applications | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | alpha-SNAP, alpha-soluble NSF attachment protein, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein alpha, N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha, S, SNAPA, SNAP-alpha |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant NAPA (NP_003818.2; Met1-Arg295). |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?