Learn More
Cytiva Nanosep™ Centrifugal Devices with Omega™ Membrane
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
Includes:
100/Pk.
24/Pk.
500/Pk.
Color:
Blue
Clear
Gray
Orange
Red
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 24
Pack of 500
Descripción
- Simple, reliable,concentrating and desalting of 50 to 500 μL samples
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Clear |
| Description | EFA: 0.3 cm2 |
| Material (Membrane) | PES |
| MWCO | 100 kDa |
| Sterility | Non-sterile |
| Housing Material | Polypropylene |
| Includes | 500/Pk. |
| Volume (Metric) | 50 to 500 μL (Sample) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido