Learn More
Macherey-Nagel™ Nano-SIL NH2/UV254 HPTLC Plate
Product Code. 10259791 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Unit Size:
Pack of 25
Product Code. 10259791
Brand: Macherey-Nagel™ 811112
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifica
Material Nano-SIL NH2
Particle Size 2 to 10 μm
Pore Size 60 Å
Quantity 25 Pk.
Type HPTLC Plate
Fluorescent Indicator UV254
For Use With (Application) Vitamins, Sugars, Steroids, Purine Derivatives, Xanthines, Phenols, Nucleotides and Pesticides
Pore Volume 0.75 mL/g
Specific Surface ∼500 m2/g
Thickness (Metric) 0.2 mm
Dimensions (L x W) 10 x 20 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato