Learn More
NALP6 Antibody (920631) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB9145JF635
Product Code. 30171767
  • 5190.00 NOK / 0.10mL
Beskrivelse
Beskrivelse
NALP6 Monoclonal antibody specifically detects NALP6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
NALP6
Monoclonal
Janelia Fluor 635
Angiotensin II/Vasopressin Receptor, AVR, CLR11.4, NACHT, Leucine Rich Repeat And PYD Containing 6, NACHT, LRR And PYD Containing Protein 6, NACHT, LRR And PYD Domains-Containing Protein 6, NAVR, NAVR/AVR, NLR Family, Pyrin Domain Containing 6, NLRP6, Nucleotide-Binding Oligomerization Domain, Leucine Rich Repeat And Pyrin Domain Containing 6, PAN3, PYPAF5, PYRIN-Containing APAF1-Like Protein 5
E.coli-derived recombinant human NLRP6/NALP6, Lys35-Arg193, Accession # P59044
RUO
Primary
Human
Liquid
Flow Cytometry, CyTOF
920631
50mM Sodium Borate
Mouse
0.1 mL
Immunology, Inflammation
171389
Store at 4°C in the dark.
IgG2b
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.