Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Powder Funnels
GREENER_CHOICE
Product Code. p-4525012
Click to view available options
Diameter (Metric)Top:
64 mm
79mm
100 mm
145 mm
Capacity (Metric):
68 mL
115 mL
243 mL
716 mL
Unit Size:
Pack of 12
Pack of 4
Pack of 6
Product Code. 10545211
Brand: Thermo Scientific™ 42520065
Only null left
Add to basket
Add to basket
Transfer powders with these powder funnels. Parallel stem minimizes bridging of powder and external ribbing prevents air locks. A shatter-proof alternative to glass.
Transfer powders with Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Powder Funnels. Parallel stem minimizes bridging of powder and external ribbing prevents air locks. This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.
  • Polypropylene is break-resistant and chemically compatible with a wide variety of lab reagents
  • Suitable for general lab use, it is a durable replacement for glass funnels
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (Metric)Top 64 mm
Capacity (Metric) 68 mL
Diameter (Metric) Stem 17 mm
Material Polypropylene
Height (Metric) 67 mm
Autoclavable Autoclavable
Description Funnel Powder PP 65mm
Length (Metric) Stem 22mm
Quantity 12/Pk.; 36/Cs.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt