Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Imhoff Cone Rack
Artikelnummer. 10791401
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensions (L x W x H):
7.7 x 16.1 x 14.5 in. (19.6 x 41 x 37 cm)
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (L x W x H) Pakningsstørrelse
10791401 7.7 x 16.1 x 14.5 in. (19.6 x 41 x 37 cm) Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10791401 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 10010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2605.00 NOK
    2330.98 NOK / Pack of 1
    Save 274.02 NOK
    10% Off
Se alle kampagner
Estimated Shipment: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Securely hold three Imhoff cones with this durable and transparent settling cone rack, featuring a wide base for stability on the lab bench.
Securely hold three Imhoff cones with the durable and transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Imhoff Cone Rack, featuring a wide base for stability on the lab bench.
Features:
  • Transparent; easily see level of contents
  • Can also be used to hold 500 and 1000mL Nalgene separatory funnels (Cat. Nos. 4300 and 4301) for glass separatory funnels
Settling Cone Graduation Intervals
  • 0-1mL: 0.1mL
  • 1-10mL: 0.5mL
  • 10-20mL: 1mL
  • 20-40mL: 2mL
  • 40-100mL: 10mL
  • 100-500mL: 50mL
  • 500-1000mL: 100mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description Imhoff Cone Rack
Material Acrylic
No. per Case 4
No. per Pack 1
Type Imhoff Settling Cone
Dimensions (L x W x H) 7.7 x 16.1 x 14.5 in. (19.6 x 41 x 37 cm)
Length (English) 7.7 in.
Length (Metric) 19.6 cm
Width (English) 16.1 in.
Width (Metric) 41 cm
Height (English) 14.5 in.
Height (Metric) 37 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.