Learn More
NADPH tetrasodium salt, MedChemExpress
Descripción
NADPH tetrasodium salt plays a vital role in the biosynthesis of drugs, chiral alcohols, fatty acids and biopolymers, while also being required for lipid biosynthesis, biomass formation, and cell replication. The demand for NADPH tetrasodium salt is particularly high in proliferating cancer cells, where it acts as a cofactor for the synthesis of nucleotides, proteins, and fatty acids. NADPH tetrasodium salt is also essential for the neutralization of the dangerously high levels of reactive oxygen species (ROS) generated by increased metabolic activity. NADPH tetrasodium salt is an endogenous inhibitor of ferroptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | NADPH tetrasodium salt |
| CAS | 2646-71-1 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H26N7Na4O17P3 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | H2O : ≥ 35 mg/mL (42.00 mM) ∣DMSO : 10 mg/mL (12.00 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 3 with HCl and heat to 60°C) |
| SMILES | NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O[Na])(O[Na])=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N5C=C(C(N)=O)CC=C5)O4)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O3)C=N2)=NC=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 833.35 |
| Formula Weight | 833.35 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?