Learn More
N2-(tert-Butyl)-N4-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 95%, BLD Pharm™
Product Code. 30943267
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30943267 5 g 5g
30941192 25 g 25g
30936613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30943267 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1225395g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Specifications
CAS 28159-98-0
Molecular Formula C11H19N5S
MDL Number MFCD01863779
Quantity 5 g
SMILES CSC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NC2CC2)=N1
Molecular Weight (g/mol) 253.37
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material N2-(tert-Butyl)-N4-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.