Learn More
N1-Methylethane-1,2-diamine, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| CAS | 109-81-9 |
| Molecular Formula | C3H10N2 |
| MDL Number | MFCD00008165 |
| Quantity | 5 g |
| SMILES | NCCNC |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.12 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | N1-Methylethane-1,2-diamine |
Product Title
¿Detecta una oportunidad de mejora?