Learn More
N-Phenylacetamide (Acetanilide), LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | N-Phenylacetamide |
| CAS | 103-84-4 |
| Analyte or Component Names | N-Phenylacetamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C8 H9 N O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin, Acetaminophen USP Related Compound D, Acetaminophen USP RC D, Acetaminophen Related Compound D, Paracetamol Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10) |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccccc1 |
| Show More |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?