Learn More
Alfa Aesar™ n-Octadecane, 99.5+%
Código de producto. 11475240
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
Tamaño de la unidad:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11475240 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11475240 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor 044512.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Especificaciones
CAS 593-45-3
Melting Point 28°C
Color White
Density 0.782g/mL
Boiling Point 317°C
Flash Point 166°C (330°F)
Odor Odorless
Molecular Formula C18H38
Refractive Index 1.4390
MDL Number MFCD00009007
Quantity 5 g
Synonym n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
InChI Key RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC Name octadecane
Molecular Weight (g/mol) 254.502
PubChem CID 11635
ChEBI CHEBI:32926
Formula Weight 254.5
Percent Purity ≥99.5%
Physical Form Crystalline Mass/Melt
Chemical Name or Material n-Octadecane
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.