Learn More
N-nitrosodimethylamine 1000 μg/mL in Methanol, Second Source, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30311554
Click to view available options
Quantity:
5 x 1 mL
Unit Size:
5mL
Product Code. 30311554
Brand: Dr. Ehrenstorfer DREGS09011037ME
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemical Name or Material N-Nitrosodimethylamine
CAS 62-75-9
Analyte or Component Names N-Nitrosodimethylamine
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C2 H6 N2 O
Concentration 1000 μg/ml
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Methanamine, N-methyl-N-nitroso-, Dimethylamine, N-nitroso- (8CI), N-Methyl-N-nitrosomethanamine, DMN, DMNA, Dimethylnitrosamine, N-Nitroso-N,N-dimethylamine, N-Nitrosodimethylamine, NDMA, NSC 23226, N-Nitroso-dimethylamine
InChI Formula InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
SMILES CN(C)N=O
IUPAC Name N,N-dimethylnitrous amide
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 74.08
Quantity 5 x 1 mL
Formula Weight 74.048 g/mol
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.