Learn More
N-Nitrosodiethylamine (100 ug/mL in Methanol), TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | N-Nitroso-diethylamine |
| CAS | 55-18-5 |
| Molecular Formula | C4 H10 N2 O |
| Quantity | 1x1 mL |
| Synonym | Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)N=O |
| IUPAC Name | N,N-diethylnitrous amide |
| Molecular Weight (g/mol) | 102.14 |
| Formula Weight | 102.0793 |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?