Specifications
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | -57.0°C |
| Density | 0.7650g/mL |
| Boiling Point | 195.0°C |
| Flash Point | 65°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (C8-chains) (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | CH3(CH2)7N(CH3)2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- N,N-Dimethyloctylamine
- Danger
- Acute toxicity Category 3
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H301-Toxic if swallowed.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H318-Causes serious eye damage.
- P273-Avoid release to the environment.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- MIXTURE LIST-Contains : N,N-Dimethyloctylamine
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.