Learn More
N,N-Dimethylformamide Dineopentyl Acetal, TRC
Código de producto. 30375101
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30375101 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30375101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460308100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material N,N-Dimethylformamide Dineopentyl Acetal
CAS 4909-78-8
Molecular Formula C13H29NO2
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H29NO2/c1-12(2,3)9-15-11(14(7)8)16-10-13(4,5)6/h11H,9-10H2,1-8H3
SMILES CN(C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
IUPAC Name 1,1-bis(2,2-dimethylpropoxy)-N,N-dimethylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 231.37
Formula Weight 231.2198
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.