Läs mer
Läs mer
N,N'-Diaminoguanidine Monohydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | N,N'-Diaminoguanidine Monohydrochloride |
| CAS | 36062-19-8 |
| Molecular Formula | CH7N5 • (HCl) |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | 1,3-Diaminoguanidine Monohydrochloride, Carbonimidic Dihydrazide Monohydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/CH7N5.ClH/c2-1(5-3)6-4;/h3-4H2,(H3,2,5,6);1H |
| SMILES | NNC(NN)=N.Cl |
| IUPAC Name | hydrazinecarboximidhydrazide hydrogen chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 125.56 |
| Formula Weight | 125.05 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?