Learn More
N,N'-Diaminoguanidine Monohydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30364220
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30364220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4161265G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material N,N'-Diaminoguanidine Monohydrochloride
CAS 36062-19-8
Molecular Formula CH7N5 • (HCl)
Quantity 5 g
Synonym 1,3-Diaminoguanidine Monohydrochloride, Carbonimidic Dihydrazide Monohydrochloride
InChI Formula InChI=1S/CH7N5.ClH/c2-1(5-3)6-4;/h3-4H2,(H3,2,5,6);1H
SMILES NNC(NN)=N.Cl
IUPAC Name hydrazinecarboximidhydrazide hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 125.56
Formula Weight 125.05
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.