Learn More
N-Methylpropylamine, 96%
Product Code. 10369030 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 10369030
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-35-0 | C4H11N | 73.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 627-35-0
Molecular Formula C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.14
MDL Number MFCD00009361
InChI Key GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
PubChem CID 12315
IUPAC Name N-methylpropan-1-amine
SMILES CCCNC
Specifications
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Color Colorless
Density 0.7100g/mL
Boiling Point 61.0°C to 63.0°C
Flash Point <−34°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 95% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3CH2CH2NHCH3
Refractive Index 1.3880 to 1.3910
Quantity 5 g
Specific Gravity 0.71
Formula Weight 73.14
Percent Purity 96%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material N-Methylpropylamine, 96%
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt