Learn More
N-Ethyl-3-methylbenzamide, 97%
Codice prodotto. 15446308
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15446308 250 mg 250mg
15436308 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15446308 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59871.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 26819-07-8 | C10H13NO | 163.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26819-07-8
Molecular Formula C10H13NO
Molecular Weight (g/mol) 163.22
MDL Number MFCD00496601
InChI Key FPINATACRXASTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, n-ethyl-3-methyl, n-ethyl-m-toluamide, benzamide,n-ethyl-3-methyl, benzamide, 3-methyl-n-ethyl, n-ethyl-3-methylbenzamide, benzamide, n-ethyl-3-methyl-9ci
PubChem CID 93103
IUPAC Name N-ethyl-3-methylbenzamide
SMILES CCNC(=O)C1=CC(=CC=C1)C
Specifica
Color Yellow
Quantity 250 mg
Formula Weight 163.22
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material N-Ethyl-3-methylbenzamide
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.