Learn More
Melford n-Dodecyl-B-D-maltoside
Description
Non-ionic detergent used in membrane protein studies.
Non-ionic detergent used in membrane protein studies. Reported to increase thermal stability of lipid-free rhodopsin in solution.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | n-Dodecyl-B-D-maltoside |
| CAS | 69227-93-6 |
| Quantity | 10 g |
| Molecular Formula | C24H46O11 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?